Merck
8.56025
Fmoc-Asp(NovaSyn® TGA)-OAll
Novabiochem®
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.22
UNSPSC Code:
12352209
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
product line
NovaSyn® TG, Novabiochem®
form
beads
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
manufacturer/tradename
Novabiochem®
application(s)
peptide synthesis
functional group
Fmoc
storage temp.
2-8°C
General description
Wstępnie załadowana żywica do syntezy cyklicznych peptydów zawierających kwas asparaginowy [1] metodą Fmoc SPPS. Usunięcie grupy Dmab z fazy stałej można przeprowadzić za pomocą Pd(0).
Powiązane protokoły i artykuły techniczne
Protokoły rozszczepiania i deprotekcji dla Fmoc SPPS
Analysis Note
Color (visual): white to yellow to beige
Appearance of substance (visual): beads
Loading (Photometric determination of the Fmoc-chromophore liberated upon treatment with DBU/DMF): 0.15 - 0.25 mmol/g
Swelling Volume (in DMF): lot specific result
Identity (of the substitution): passes test
Base resin is PEG-PS-copolymer (90µm) functionalised with 4-hydroxy-methylpenoxyacetic acid.
Other Notes
Zastępuje: 04-12-2179
Legal Information
NOVASYN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
856025000504027269116118
856025000104027269116101