Przejdź do
8.55131
Żywica Dawson Dbz AM (100-200 mesh)
3-(Fmoc-amino)-4-aminobenzoyl AM resin (100-200 mesh) Novabiochem®
Synonim(y):
Żywica Dawson Nbz AM (100-200 mesh)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
429,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1720,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
6820,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.22
UNSPSC Code:
13111023
429,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
product line
Novabiochem®
form
beads
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
manufacturer/tradename
Novabiochem®
application(s)
peptide synthesis
functional group
amine
storage temp.
2-8°C
General description
Nowa żywica typu safety-catch do otrzymywania tioestrów peptydowych metodą Fmoc SPPS. Łącznik jest aktywowany do rozszczepienia przez tiole poprzez traktowanie CDI.
Powiązane protokoły i artykuły techniczne
Protokoły ładowania żywic do syntezy peptydów
Analysis Note
Color (visual): light yellow to yellow to brown
Appearance of substance (visual): beads
Loading (photometric determination of the Fmoc-chromophore liberated upon treatment with piperidine/DMF.): 0.40 - 0.80 mmol/g
Swelling Volume (in DMF): lot specific result
Swelling Volume (in CH₂Cl₂): lot specific result
Total swelling volume acc. Houben Weyl (in CH2Cl2): ≥ 5.2 ml/g
Total swelling volume acc. Houben Weyl (in DMF): ≥ 5.2 ml/g
100 - 200 mesh
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
8.550458.551198.55130
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
functional group
amine
functional group
amine
functional group
amine
functional group
amine
Quality Level
200
Quality Level
400
Quality Level
400
Quality Level
400
application(s)
peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
form
beads
form
beads
form
beads
form
powder
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Protokoły
Przegląd różnych żywic, takich jak Merrifield, na bazie tritylu i funkcjonalizowanych hydroksymetylowo do immobilizacji peptydów do różnych zastosowań.
Review various resins like Merrifield, trityl-based, and hydroxymethyl-functionalized for peptide immobilization for diverse applications.
Produkty
Novabiochem® oferuje szeroką gamę łączników i żywic derywatyzowanych do syntezy peptydów w fazie stałej Fmoc ze specjalistycznymi protokołami.
Novabiochem® offers a wide range of linkers and derivatized resins for Fmoc solid-phase peptide synthesis with specialized protocols.
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
855131000504027269177058
855131000104027269177041
855131002504027269177065
Questions
  1. Hi. I need a resin for my synthesis where I can deprotect both Fmoc and Boc without cleaving the peptide from the resin. Is this resin suitable for this application? or do you have any suitable safety catch resin? Many thanks.
    1 answer
    1. Unfortunately, this material is not tested for suitability for any specific application. However, a brief search of the literature suggests that it may not be compatible for Boc peptides. Please see the links below to review Fmoc and Boc resin cleavage and protection information and products that may be helpful.
      Fmoc Resin Cleavage and Deprotection:
      https://www.sigmaaldrich.com/technical-documents/technical-article/chemistry-and-synthesis/peptide-synthesis/fmoc-cleavage-deprotection
      Boc Resin Cleavage and Deprotection
      https://www.sigmaaldrich.com/technical-documents/technical-article/chemistry-and-synthesis/peptide-synthesis/boc-resin-cleavage
      Please see the link below to review an additional publication that may be helpful:
      https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC11012524/