Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
51171641
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Level
product line
NovaPEG, Novabiochem®
form
beads
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
manufacturer/tradename
Novabiochem®
application(s)
peptide synthesis
functional group
amine
storage temp.
2-8°C
General description
Niezwykła żywica całkowicie oparta na PEG do syntezy peptydów w fazie stałej. Podpora ma doskonałe właściwości pęcznienia w szerokim zakresie rozpuszczalników, w tym w wodzie, MeCN, MeOH, DCM, DMF, THF i toluenie. W badaniach porównawczych stwierdzono, że żywica ta daje lepsze wyniki niż nośniki na bazie polistyrenu w syntezie hydrofobowych peptydów. Stwierdzono również, że wysoka hydrofilowość jest korzystna dla testów immunologicznych na żywicy z bibliotekami peptydów jeden-kulka-jeden peptyd [1].
Powiązane protokoły i artykuły techniczne
Protokoły ładowania żywic do syntezy peptydów
Referencje literaturowe
[1] F. Garcia-Martin, et al. (2006) J. Comb. Chem., 8, 213.
Powiązane protokoły i artykuły techniczne
Protokoły ładowania żywic do syntezy peptydów
Referencje literaturowe
[1] F. Garcia-Martin, et al. (2006) J. Comb. Chem., 8, 213.
Analysis Note
Color (visual): white to yellow to beige
Appearance of substance (visual): beads
Loading (determined from the substitution of the Fmoc-Leu loaded resin): 0.45 - 1.00 mmol/g
TNBS-Test: passes test
Swelling Volume (in DMF): lot specific result
Appearance of substance (visual): beads
Loading (determined from the substitution of the Fmoc-Leu loaded resin): 0.45 - 1.00 mmol/g
TNBS-Test: passes test
Swelling Volume (in DMF): lot specific result
Other Notes
Zastępuje: 01-64-0485
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 8551260001 | 04027269115043 |
| 8551260005 | 04027269115050 |
| 8551260025 | 04027269115067 |