Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.22
UNSPSC Code:
13111023
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
product line
Novabiochem®
form
beads
reaction suitability
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
manufacturer/tradename
Novabiochem®
application(s)
peptide synthesis
functional group
oxime
storage temp.
2-30°C
General description
Żywica rozszczepialna nukleofilem do syntezy peptydów modyfikowanych na C-końcu przez Boc SPPS
Powiązane protokoły i artykuły techniczne
Protokoły ładowania żywic do syntezy peptydów
Powiązane protokoły i artykuły techniczne
Protokoły ładowania żywic do syntezy peptydów
Analysis Note
Color (visual): white to yellow to beige
Appearance of substance (visual): beads
Loading (determined from the substitution of the Fmoc-Leu loaded resin): 1.0 - 1.5 mmol/g
Swelling Volume (in DMF): lot specific result
The polymer matrix is copoly (styrene - 1% DVB) 100 - 200 mesh.
Appearance of substance (visual): beads
Loading (determined from the substitution of the Fmoc-Leu loaded resin): 1.0 - 1.5 mmol/g
Swelling Volume (in DMF): lot specific result
The polymer matrix is copoly (styrene - 1% DVB) 100 - 200 mesh.
Other Notes
Zastępuje: 01-64-0294
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Protokoły
Bezwodny HF jest preferowanym odczynnikiem do rozszczepiania peptydów z żywic na bazie Boc, wszechstronnym i skutecznym do różnych syntez peptydów.
Anhydrous HF is the preferred reagent for peptide cleavage from Boc-based resins, versatile and effective for various peptide synthesis.
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 8550900005 | 04027269113339 |
| 8550900001 | 04027269113322 |