Merck
8.55046
IIDQ-polistyren
Novabiochem®
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.22
UNSPSC Code:
13111023
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
product line
Novabiochem®
form
beads
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
manufacturer/tradename
Novabiochem®
application(s)
peptide synthesis
storage temp.
2-8°C
General description
IIDQ-polistyren (IIDQ-PS) [1] jest polimerową wersją odczynnika sprzęgającego IIDQ [2]. IIDQ ma wiele zalet w porównaniu z konwencjonalnymi odczynnikami na bazie karbodiimidu lub uronu: nie jest wymagany etap wstępnej aktywacji, a kwas, amina i odczynnik sprzęgający mogą być dodawane w dowolnej kolejności; w przeciwieństwie do odczynników na bazie uronu, takich jak HBTU, nie może tworzyć produktów ubocznych guanidyny; i jest całkowicie stabilny w stosunku do zasady. Traktowanie kwasu karboksylowego IIDQ-PS w DCM lub MeCN szybko generuje in situ odpowiedni mieszany bezwodnik izobutoksykarbonylowy [3]. Atak nukleofilów zachodzi preferencyjnie na mniej upośledzony i bardziej elektrofilowy karbonyl cząsteczki kwasu karboksylowego, uwalniając jedynie lotny ditlenek węgla i izobutanol jako produkty uboczne. Jeśli reakcję prowadzi się w obecności aminy, tworzenie wiązania amidowego zachodzi jednocześnie z wytwarzaniem bezwodnika. Alternatywnie, dodanie NaBH4 lub borowodorku na nośniku polimerowym do bezwodnika prowadzi bezpośrednio do odpowiedniego alkoholu. IIDQ-PS wydaje się być szczególnie skuteczny w pośredniczeniu w acylowaniu anilin, a także stwierdzono, że łączy fragmenty peptydów bez epimeryzacji. W badaniu porównawczym stwierdzono, że IIDQ-PS daje wyższe wydajności i większą czystość niż HATU, EDC-PS lub DCC-PS [4]. Czasami, w przypadku niektórych amin drugorzędowych, obserwowano powstawanie produktów ubocznych karbaminianu izobutylu, wynikających z ataku aminy na grupę karbonylową.
Odniesienia do literatury
[1] E. Valeur, et al. (2005) Chem. Commun., 1164.
[2] Y. Kiso, et al. (1973) Chem. Pharm. Bull., 21, 2507.
[ 3] J. R. Vaughan (1951) J. Am. Chem. Soc., 73, 3547.
[4] E. Valeur & M. Bradley, niepublikowane wyniki.
Analysis Note
Color (visual): yellow to beige to amber
Appearance of substance (visual): beads
Loading (determined by HPLC after reaction of 3-phenylpropionic acid with cyclohexlamine): 1.3 - 1.9 mmol/g
Swelling Volume (in DMF): lot specific result
The polymer matrix is copoly (styrene-1 % DVB) 200 - 400 mesh.
Other Notes
Zastępuje: 01-64-0469
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
855046002504027269111298
855046000504027269111281