Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.22
UNSPSC Code:
13111023
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
product line
Novabiochem®
form
beads
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
manufacturer/tradename
Novabiochem®
application(s)
peptide synthesis
functional group
aldehyde
storage temp.
2-8°C
General description
Żywica ta jest przygotowywana w warunkach zoptymalizowanych w celu zminimalizowania tworzenia styrenu podczas przyłączania łącznika do funkcjonalizowanego nośnika etylopolistyrenowego. To wysokie podstawienie, w połączeniu z brakiem wiązań amidowych i potencjalnie wrażliwych na kwasy wiązań benzylowych, sprawia, że nośnik ten jest preferowanym wyborem SPOS drugorzędowych sulfonamidów i karboksamidów. Zastosowania FMPE obejmują aminofurazanopirazyny [1] i peptydowych agonistów ludzkiego receptora sierocego BRS-3 [2].
Powiązane protokoły i artykuły techniczne
Protokoły ładowania żywic do syntezy peptydów Referencje literaturowe
Referencje literaturowe
[1] B. Dörner & P. White in ′Peptides 1998, Proc. 25th European Peptide Symposium′, S. Bajusz & F. Hudecz (Eds), Budapest, Akadémiai Kiadó, 1999, pp. 90.
[2] M. Grimstrup & F. Zaragoza (2002) Eur. J. Org. Chem., 2953.
[ 3] K. J. Jensen, et al. (1998) J. Am. Chem. Soc., 120, 5441.
[ 4 ] M. del Fresno, et al. (1998) Tetrahedron Lett., 39, 2639.
[ 5] N. S. Gray, et al. (1997) Tetrahedron Lett., 38, 1161.
[6] J. Alsina, et al. (1999) Chem. Eur. J., 5, 2787.
[7] J. F. Tolborg & K. J. Jensen (2000) Chem. Commun., 147.
[ 8] A. E. Fenwick, et al. (2001) Bioorg. Med. Chem. Lett., 11, 195.
[9] J. Giovannoni, et al. (2001) Tetrahedron Lett., 42, 5389.
[10] J. T. Bork, et al. (2003) Org. Lett., 5, 117.
[11] C. P. Holmes, Referat ORGN 383 zaprezentowany na 213 Narodowym Spotkaniu Amerykańskiego Towarzystwa Chemicznego, San Francisco, 1997.
[12] C. Pégurier, et al. (2000) Bioorg. Med. Chem., 8,163.
[13] T. F. Herpin, et al. (2000) J. Comb. Chem., 2, 513.
Powiązane protokoły i artykuły techniczne
Protokoły ładowania żywic do syntezy peptydów Referencje literaturowe
Referencje literaturowe
[1] B. Dörner & P. White in ′Peptides 1998, Proc. 25th European Peptide Symposium′, S. Bajusz & F. Hudecz (Eds), Budapest, Akadémiai Kiadó, 1999, pp. 90.
[2] M. Grimstrup & F. Zaragoza (2002) Eur. J. Org. Chem., 2953.
[ 3] K. J. Jensen, et al. (1998) J. Am. Chem. Soc., 120, 5441.
[ 4 ] M. del Fresno, et al. (1998) Tetrahedron Lett., 39, 2639.
[ 5] N. S. Gray, et al. (1997) Tetrahedron Lett., 38, 1161.
[6] J. Alsina, et al. (1999) Chem. Eur. J., 5, 2787.
[7] J. F. Tolborg & K. J. Jensen (2000) Chem. Commun., 147.
[ 8] A. E. Fenwick, et al. (2001) Bioorg. Med. Chem. Lett., 11, 195.
[9] J. Giovannoni, et al. (2001) Tetrahedron Lett., 42, 5389.
[10] J. T. Bork, et al. (2003) Org. Lett., 5, 117.
[11] C. P. Holmes, Referat ORGN 383 zaprezentowany na 213 Narodowym Spotkaniu Amerykańskiego Towarzystwa Chemicznego, San Francisco, 1997.
[12] C. Pégurier, et al. (2000) Bioorg. Med. Chem., 8,163.
[13] T. F. Herpin, et al. (2000) J. Comb. Chem., 2, 513.
Analysis Note
Color (visual): white to yellow to beige
Appearance of substance (visual): beads
Loading (determined by elemental analysis of sulfur after derivatization with tosylhydrazide): 0.50 - 1.10 mmol/g
Swelling Volume (in DMF): lot specific result
The polymer matrix is copoly (styrene-1 % DVB), 100 -200 mesh
Appearance of substance (visual): beads
Loading (determined by elemental analysis of sulfur after derivatization with tosylhydrazide): 0.50 - 1.10 mmol/g
Swelling Volume (in DMF): lot specific result
The polymer matrix is copoly (styrene-1 % DVB), 100 -200 mesh
Other Notes
Zastępuje: 01-64-0360
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 8550350005 | 04027269110765 |
| 8550350001 | 04027269110758 |
| 8550350025 | 04027269110772 |