Merck
8.53109
Boc-D-Cys(Acm)-OH
Novabiochem®
Synonim(y):
Boc-D-Cys(Acm)-OH, N-α-t.-Boc-S-acetamidomethyl-D-cysteine
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H20N2O5S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
292.35
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.22
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
product line
Novabiochem®
assay
≥98% (TLC)
form
powder
reaction suitability
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
manufacturer/tradename
Novabiochem®
application(s)
peptide synthesis
functional group
thiol
storage temp.
2-30°C
InChI
1S/C11H20N2O5S/c1-7(14)12-6-19-5-8(9(15)16)13-10(17)18-11(2,3)4/h8H,5-6H2,1-4H3,(H,12,14)(H,13,17)(H,15,16)/t8-/m1/s1
InChI key
HLCTYBOTPCIHTG-MRVPVSSYSA-N
General description
Standardowy budulec do wprowadzania reszt aminokwasowych D-cysteiny przez Boc SPPS.
Powiązane protokoły i artykuły techniczne
Protokoły rozszczepiania i deprotekcji dla Boc SPPS
Fmoc SPPS peptydów zawierających cysteinę
Analysis Note
Colour (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Optical rotation α 25/D (c=1 in water): +31.5 - +36.5 °
Purity (TLC(011C)): ≥ 98 %
Purity (TLC(0811)): ≥ 98 %
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Other Notes
Zastępuje: 04-13-0059
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
853109002504027269100537