Dokumenty
8.53088
Sigma-Aldrich
Boc-D-Asn-OH
Novabiochem®
Synonim(y):
Boc-D-Asn-OH, N-α-t.-Boc-D-asparagine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H16N2O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
232.23
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352209
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
linia produktu
Novabiochem®
Próba
≥98% (TLC)
Postać
powder
przydatność reakcji
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
producent / nazwa handlowa
Novabiochem®
Zastosowanie
peptide synthesis
temp. przechowywania
2-30°C
InChI
1S/C9H16N2O5/c1-9(2,3)16-8(15)11-5(7(13)14)4-6(10)12/h5H,4H2,1-3H3,(H2,10,12)(H,11,15)(H,13,14)/p-1/t5-/m1/s1
Klucz InChI
FYYSQDHBALBGHX-RXMQYKEDSA-M
Opis ogólny
Standard building block for introduction of D-asparagine amino-acid residues by Boc SPPS.
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Boc SPPS
Powiązanie
Replaces: 04-13-0005
Komentarz do analizy
Colour (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Optical rotation α 25/D (c=1 in DMF): +6.0 - +8.0 °
Purity (TLC(CMA1)): ≥ 98 %
Purity (TLC(0110)): ≥ 98 %
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Informacje prawne
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3