Merck
8.53069
Boc-3,4-dehydro-Pro-OH
Novabiochem®
Synonim(y):
Boc-3,4-dehydro-Pro-OH, N-α-t.-Boc-3,4-dehydro-L-proline
Wybierz wielkość
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H15NO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
213.23
UNSPSC Code:
12352209
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Boc-3,4-dehydro-Pro-OH, Novabiochem®
form
powder
InChI
1S/C10H15NO4/c1-10(2,3)15-9(14)11-6-4-5-7(11)8(12)13/h4-5,7H,6H2,1-3H3,(H,12,13)/t7-/m0/s1
InChI key
BMIGSRMSSCUMAZ-ZETCQYMHSA-N
product line
Novabiochem®
assay
≥97% (TLC)
reaction suitability
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
manufacturer/tradename
Novabiochem®
application(s)
peptide synthesis
storage temp.
2-30°C
Quality Level
General description
Standardowy blok konstrukcyjny do wprowadzania reszt aminokwasowych dehydroproliny przez Boc SPPS.
Powiązane protokoły i artykuły techniczne
href="https://www.sigmaaldrich.com/US/en/technical-documents/technical-article/chemistry-and-synthesis/peptide-synthesis/boc-resin-cleavage">Protokoły rozszczepiania i deprotekcji dla Boc SPPS
Other Notes
Zastępuje: 04-12-0128
Analysis Note
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Optical rotation α 25/D (c=1 in methanol): -275.0 - -225.0 °
Purity (TLC(011A)): ≥ 97 %
Purity (TLC(0811)): ≥ 97 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Proline analogues are promising candidates for tuning the biological, pharmaceutical, or physicochemical properties of naturally occuring, as well as de novo designed, linear, and, cyclic peptides.
Unnatural amino acids, the non-proteinogenic amino acids that either occur naturally or are chemically synthesized, are becoming more and more important as tools for modern drug discovery research.