Key Documents
8.53040
Sigma-Aldrich
Boc-Gln-OH
Novabiochem®
Synonim(y):
Boc-Gln-OH, N-α-t.-Boc-L-glutamine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H18N2O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
246.26
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352209
Numer indeksu EC:
237-296-8
linia produktu
Novabiochem®
Próba
≥98% (TLC)
Postać
powder
przydatność reakcji
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
producent / nazwa handlowa
Novabiochem®
Zastosowanie
peptide synthesis
grupa funkcyjna
amide
temp. przechowywania
2-30°C
InChI
1S/C10H18N2O5/c1-10(2,3)17-9(16)12-6(8(14)15)4-5-7(11)13/h6H,4-5H2,1-3H3,(H2,11,13)(H,12,16)(H,14,15)/p-1/t6-/m0/s1
Klucz InChI
VVNYDCGZZSTUBC-LURJTMIESA-M
Opis ogólny
Standard building block for introduction of glutamine amino-acid residues by Boc SPPS.
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Boc SPPS
Powiązanie
Replaces: 04-12-0009
Komentarz do analizy
Colour (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Optical rotation α 25/D (c=2 in ethanol): -4.0 - -2.0 °
Purity (TLC(011C)): ≥ 98 %
Purity (TLC(0811)): ≥ 98 %
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Informacje prawne
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Protokoły
Bezwodny HF jest preferowanym odczynnikiem do rozszczepiania peptydów z żywic na bazie Boc, wszechstronnym i skutecznym do różnych syntez peptydów.
Anhydrous HF is the preferred reagent for peptide cleavage from Boc-based resins, versatile and effective for various peptide synthesis.