Merck
8.52324
Fmoc-bishomopropargylglycine
Novabiochem®
Synonim(y):
Fmoc-bishomopropargylglycine
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H21NO4
Masa cząsteczkowa:
363.41
NACRES:
NA.22
UNSPSC Code:
12352209
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
product line
Novabiochem®
form
solid
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
manufacturer/tradename
Novabiochem®
application(s)
peptide synthesis
functional group
alkyne
storage temp.
15-25°C
General description
Blok konstrukcyjny do wprowadzenia przez Fmoc SPPS aminokwasu posiadającego alkinowy łańcuch boczny. Takie pochodne są użytecznymi narzędziami do syntezy cyklicznych peptydów poprzez sprzęganie alkinowo-alkinowe Glasera, obejmujące Cu(OAc)2/pirydynę i ogrzewanie do 60 ° C za pomocą mikrofal.
Powiązane protokoły i artykuły techniczne
Protokoły rozszczepiania i deprotekcji dla Fmoc SPPS
Przewodnik wyboru ortogonalnie chronionych bloków budulcowych dla Fmoc SPPS
Analysis Note
Kolor (wizualny): biały do lekko żółtego do beżowego
Wygląd substancji (wizualny): proszek
Tożsamość (IR): przechodzi test
Oznaczenie (HPLC, powierzchnia%): ≥ 95,0 % (a/a)
Rozpuszczalność (1 mmol w 2 ml DMF): wyraźnie rozpuszczalny
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
852324810004027269237196
852324850004027269237202