Merck
8.52305
Acetal etylenowy fmoc-alliazyny
Novabiochem®
Synonim(y):
Fmoc-allysine ethylene acetal
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C23H25NO6
Masa cząsteczkowa:
411.45
NACRES:
NA.22
UNSPSC Code:
12352209
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
product line
Novabiochem®
assay
≥98.0% (HPLC)
form
powder
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
manufacturer/tradename
Novabiochem®
application(s)
peptide synthesis
functional group
alkyne
storage temp.
15-25°C
General description
Przydatna pochodna do wprowadzania funkcjonalności aldehydowej łańcucha bocznego. Raz zabezpieczona grupa aldehydowa jest wysoce reaktywna i ulega samokondensacji do funkcyjności aminowej, hydroksylowej i tiolowej w peptydzie, tworząc różne produkty cykliczne i polimeryczne.
Powiązane protokoły i artykuły techniczne
Protokoły rozszczepiania i deprotekcji dla Fmoc SPPS
Analysis Note
Colour (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Unnatural amino acids, the non-proteinogenic amino acids that either occur naturally or are chemically synthesized, are becoming more and more important as tools for modern drug discovery research.
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
852305810004027269188917
852305850004027269188924