Merck
8.52246
Fmoc-D-Tyr(PO(OBzl)OH)-OH
Novabiochem®
Synonim(y):
Fmoc-D-Tyr(PO(OBzl)OH)-OH, N-α-Fmoc-O-benzyl-D-phosphotyrosine
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C31H28NO8P
Masa cząsteczkowa:
573.53
UNSPSC Code:
12352209
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
product line
Novabiochem®
assay
≥87.0% (acidimetric), ≥90.0% (HPLC), ≥95% (TLC)
form
powder
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
manufacturer/tradename
Novabiochem®
application(s)
peptide synthesis
functional group
Fmoc
storage temp.
15-25°C
General description
Doskonały budulec do przygotowania peptydów zawierających D-fosfotyrozynę metodą Fmoc SPPS. Ta pochodna może być wprowadzona przy użyciu standardowych metod aktywacji, takich jak PyBOP® i TBTU. Raz przyłączona monoprotekcyjna reszta fosfotyrozyny jest stabilna wobec piperydyny. Przy użyciu tego odczynnika, nawet peptydy zawierające wiele miejsc fosforylacji mogą być skutecznie przygotowane przy użyciu standardowych metod Fmoc SPPS.
Powiązane protokoły i artykuły techniczne
Protokoły rozszczepiania i deprotekcji dla Fmoc SPPS
Fmoc SPPS peptydów zawierających modyfikacje potranslacyjne
Analysis Note
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Optical rotation α 25/D (c=1 in DMF): +14.0 - +18.0 °
Purity (TLC(CMA1)): ≥ 95 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 90.0 % (a/a)
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
Assay (acidimetric): ≥ 87.0 %
Water (K. F.): ≤ 2.0 %
Ethyl acetate (HS-GC): ≤ 0.5 %
Acetate (IC): ≤ 0.3 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Other Notes
Zastępuje: 04-13-1080
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PyBOP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Protokoły
We provide an overview of our available reagents, together with recommendations and details of their use for synthesis of peptides containing post-translationally modified amino acids.
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
852246000504027269095369
852246000104027269095352