Przejdź do
8.52244
Fmoc-D-Ser(PO(OBzl)OH)-OH
for peptide synthesis, Novabiochem®
Synonim(y):
Fmoc-D-Ser(PO(OBzl)OH)-OH, N-α-Fmoc-O-benzyl-D-phosphoserine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2090,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
7910,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C25H24NO8P
Masa cząsteczkowa:
497.43
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.22
2090,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Fmoc-D-Ser(PO(OBzl)OH)-OH, Novabiochem®
Quality Segment
product line
Novabiochem®
form
solid
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
manufacturer/tradename
Novabiochem®
application(s)
peptide synthesis
functional group
Fmoc
storage temp.
15-25°C
General description
Doskonały budulec do przygotowania peptydów zawierających D-fosfoserynę metodą Fmoc SPPS. Ta pochodna może być wprowadzona przy użyciu standardowych metod aktywacji, takich jak PyBOP® i TBTU. Raz przyłączona monoprotekcyjna reszta fosfoseryny jest stabilna wobec piperydyny. Przy użyciu tego odczynnika, nawet peptydy zawierające wiele miejsc fosforylacji mogą być skutecznie przygotowane przy użyciu standardowych metod Fmoc SPPS.
Powiązane protokoły i artykuły techniczne
Protokoły rozszczepiania i deprotekcji dla Fmoc SPPS
Fmoc SPPS peptydów zawierających modyfikacje potranslacyjne
Novabiochem®
Analysis Note
Colour (visual): white to off white
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Optical rotation α 25/D (c=1 in DMF): +9.5 - +12.5 °
Purity (TLC(CMA1)): ≥ 97 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 95.0 %
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
Assay (acidimetric): ≥ 90.0 %
Water (K. F.): ≤ 2.0 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Other Notes
Zastępuje: 04-13-1078
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PyBOP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
852233853111852156
description
Novabiochem®
description
Novabiochem®
description
Novabiochem®
description
Novabiochem®
form
solid
form
powder
form
powder
form
powder
functional group
Fmoc
functional group
hydroxyl
functional group
hydroxyl
functional group
hydroxyl
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
storage temp.
15-25°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-30°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
reaction suitability
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)