Przejdź do
8.53111
Boc-D-Ser(Bzl)-OH
Novabiochem®
Synonim(y):
Boc-D-Ser(Bzl)-OH, N-α-t.-Boc-O-benzyl-D-serine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3610,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H21NO5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
295.33
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.22
MDL number:
3610,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
product line
Novabiochem®
assay
≥98% (TLC)
form
powder
reaction suitability
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
manufacturer/tradename
Novabiochem®
mp
58-61 °C
application(s)
peptide synthesis
functional group
hydroxyl
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N([C@H](COCc1ccccc1)C(=O)[O-])C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C15H21NO5/c1-15(2,3)21-14(19)16-12(13(17)18)10-20-9-11-7-5-4-6-8-11/h4-8,12H,9-10H2,1-3H3,(H,16,19)(H,17,18)/p-1/t12-/m1/s1
InChI key
DMBKPDOAQVGTST-GFCCVEGCSA-M
General description
Standardowy blok konstrukcyjny do wprowadzania reszt aminokwasowych D-seryny przez Boc SPPS.
Powiązane protokoły i artykuły techniczne
Protokoły rozszczepiania i deprotekcji dla Boc SPPS
Analysis Note
Colour (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Optical rotation α 25/D (c=2 in ethanol/water 4:1): -22.0 - -18.0 °
Purity (TLC(011A)): ≥ 98 %
Purity (TLC(0811)): ≥ 98 %
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Other Notes
Zastępuje: 04-13-0065
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
853009853096853112
description
Novabiochem®
description
Novabiochem®
description
Novabiochem®
description
Novabiochem®
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
functional group
hydroxyl
functional group
hydroxyl
functional group
hydroxyl
functional group
hydroxyl
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥97.0% (acidimetric), ≥98% (TLC)
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
mp
58-61 °C
mp
-
mp
88-93 °C
mp
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Boc-D-Ser(Bzl)-OH
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)