Merck
8.52222
Fmoc-Ala-OPfp
Novabiochem®
Synonim(y):
Fmoc-Ala-OPfp, N-α-Fmoc-L-alanine pentafluorophenyl ester
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H16F5NO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
477.38
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.22
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
product line
Novabiochem®
assay
≥98.0% (HPLC)
form
powder
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
manufacturer/tradename
Novabiochem®
mp
170-185 °C
application(s)
peptide synthesis
functional group
Fmoc
storage temp.
15-25°C
SMILES string
Fc1c(c(c(c(c1F)F)OC(=O)[C@@H](NC(=O)OCC2c3c(cccc3)c4c2cccc4)C)F)F
InChI
1S/C24H16F5NO4/c1-11(23(31)34-22-20(28)18(26)17(25)19(27)21(22)29)30-24(32)33-10-16-14-8-4-2-6-12(14)13-7-3-5-9-15(13)16/h2-9,11,16H,10H2,1H3,(H,30,32)/t11-/m0/s1
InChI key
CJXZXBGKOSXBFR-NSHDSACASA-N
General description
Wstępnie uformowany ester pentafluorofenylowy do sprzęgania reszt aminokwasowych alaniny za pomocą Fmoc SPPS. Zastosowanie umożliwia monitorowanie tworzenia wiązania amidowego za pomocą błękitu bromofenolowego.
Powiązane protokoły i artykuły techniczne
Protokoły rozszczepiania i deprotekcji dla Fmoc SPPS
Analysis Note
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Optical rotation α 25/D (c=1 in chloroform): -25.0 - -20.0 °
DCU (DC (0003)): ≤ 2 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Solubility (0,5 mmole in 3 ml DMF): clearly soluble
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Other Notes
Zastępuje: 04-12-1500
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fmoc-Ala-OPfp
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
852222000504027269094393