Merck
8.52216
Fmoc-Dpr(Boc-Aoa)-OH
Novabiochem®
Synonim(y):
Fmoc-Dpr(Boc-Aoa)-OH, N-α-Fmoc-N-β-(N-t.-Boc-amino-oxyacetyl)-L-diaminopropionic acid
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C25H29N3O8
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
499.51
MDL number:
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.22
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
product line
Novabiochem®
assay
≥95.0% (acidimetric), ≥96.0% (HPLC), ≥98% (TLC)
form
powder
reaction suitability
reagent type: ligand
manufacturer/tradename
Novabiochem®
application(s)
peptide synthesis
functional group
Boc, Fmoc
storage temp.
2-30°C
SMILES string
N(OCC(=O)NC[C@H](NC(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3)C(=O)O)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C25H29N3O8/c1-25(2,3)36-24(33)28-35-14-21(29)26-12-20(22(30)31)27-23(32)34-13-19-17-10-6-4-8-15(17)16-9-5-7-11-18(16)19/h4-11,19-20H,12-14H2,1-3H3,(H,26,29)(H,27,32)(H,28,33)(H,30,31)/t20-/m0/s1
InChI key
KHRQNEDYPNTPKW-FQEVSTJZSA-N
General description
Doskonała pochodna do chemoselektywnego ligowania niezabezpieczonych peptydów w środowisku wodnym [1] poprzez tworzenie oksymów. Pochodna ta wprowadza funkcjonalność hydroksyloaminy, która może łączyć się z grupami aldehydowymi obecnymi w innej jednostce peptydowej.
Powiązane protokoły i artykuły techniczne
Protokoły rozszczepiania i deprotekcji dla Fmoc SPPS
Referencje literaturowe
[1] F. Wahl & M. Mutter (1996) Tetrahedron Lett., 37, 6861.
Analysis Note
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Enantiomeric purity: ≥ 99.5 % (a/a)
Purity (TLC(CMA2)): ≥ 98 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 96.0 % (a/a)
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
Assay (acidimetric): ≥ 95.0 %
Water (K. F.): ≤ 2.00 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Other Notes
Zastępuje: 04-12-1185
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
852216002504027269094133
852216000504027269094126
852216000104027269094119