Kluczowe dokumenty
8.52128
Sigma-Aldrich
Fmoc-Gly-OPfp
Novabiochem®
Synonim(y):
Fmoc-Gly-OPfp, N-α-Fmoc-glycine pentafluorophenyl ester
Wybierz wielkość
5 G
560,00 zł
8521280025
2290,00 zł
8521280050
3970,00 zł
560,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
560,00 zł
8521280025
2290,00 zł
8521280050
3970,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C23H14F5NO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
463.35
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352209
NACRES:
NA.22
560,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
linia produktu
Novabiochem®
Próba
≥98.0% (HPLC)
Formularz
powder
przydatność reakcji
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
producent / nazwa handlowa
Novabiochem®
mp
150-160 °C
Zastosowanie
peptide synthesis
grupa funkcyjna
Fmoc
temp. przechowywania
15-25°C
ciąg SMILES
Fc1c(c(c(c(c1F)F)OC(=O)CNC(=O)OCC2c3c(cccc3)c4c2cccc4)F)F
InChI
1S/C23H14F5NO4/c24-17-18(25)20(27)22(21(28)19(17)26)33-16(30)9-29-23(31)32-10-15-13-7-3-1-5-11(13)12-6-2-4-8-14(12)15/h1-8,15H,9-10H2,(H,29,31)
Klucz InChI
LBSDTBJWUJIFBO-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Wstępnie uformowany ester pentafluorofenylowy do sprzęgania reszt aminokwasowych glicyny za pomocą Fmoc SPPS. Zastosowanie umożliwia monitorowanie tworzenia wiązania amidowego za pomocą błękitu bromofenolowego.
Powiązane protokoły i artykuły techniczne
Protokoły rozszczepiania i deprotekcji dla Fmoc SPPS
Powiązanie
Zastępuje: 04-12-1507
Komentarz do analizy
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Purity (TLC (0004)): <4% DCU
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0% (a/a)
Solubility (0,5 mmole in 3 ml DMF): clearly soluble
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Informacje prawne
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3