Merck
8.52061
Fmoc-(FmocHmb)Leu-OH
Novabiochem®
Synonim(y):
Fmoc-(FmocHmb)Leu-OH, N-α-Fmoc-N-α-(2-Fmoc-oxy-4-methoxybenzyl)-L-leucine
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C44H41NO8
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
711.80
MDL number:
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.22
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
product line
Novabiochem®
assay
≥90.0% (acidimetric), ≥95% (TLC), ≥96.0% (HPLC)
form
powder
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
manufacturer/tradename
Novabiochem®
application(s)
peptide synthesis
functional group
Fmoc
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N([C@@H](CC(C)C)C(=O)O)(Cc4c(cc(cc4)OC)OC(=O)OCC5c6c(cccc6)c7c5cccc7)C(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3
InChI
1S/C44H41NO8/c1-27(2)22-40(42(46)47)45(43(48)51-25-38-34-16-8-4-12-30(34)31-13-5-9-17-35(31)38)24-28-20-21-29(50-3)23-41(28)53-44(49)52-26-39-36-18-10-6-14-32(36)33-15-7-11-19-37(33)39/h4-21,23,27,38-40H,22,24-26H2,1-3H3,(H,46,47)/t40-/m0/s1
InChI key
ZFZVDKKVQNKRCW-FAIXQHPJSA-N
General description
Wykazano, że ochrona Hmb wiązań amidowych hamuje agregację "trudnych" peptydów w Fmoc SPPS, prowadząc w ten sposób do produktów o zwiększonej czystości [1,2,3,4,5,6]. Zatrzymanie grup Hmb na rozciętym peptydzie może znacznie poprawić rozpuszczalność chronionych fragmentów peptydów [7,8] i sekwencji, które w inny sposób są trudne [9,10,11]. Ponadto stwierdzono, że zastosowanie pochodnej zabezpieczonej Hmb do przyłączenia reszty związanej z grupą karboksylową reszt Asp lub Asn hamuje powstawanie produktów ubocznych związanych z aspartymidem i piperydydem [12,13,14]. Porównanie skuteczności Hmb i pseudoprolin w zapobieganiu agregacji można znaleźć w [15].
Powiązane protokoły i artykuły techniczne
Protokoły rozszczepiania i deprotekcji dla Fmoc SPPS
Referencje literaturowe
[1] T. Johnson, et al. (1993) J. Chem. Soc., Chem. Commun., 369.
[2] C. Hyde, et al. (1994) Int. J. Peptide Protein Res., 43, 431.
[3] L. C. Packman, et al. (1994) Pept. Res., 7, 125.
[4 ] T. Johnson, et al. (1994) Tetrahedron Lett., 35, 463.
[5] R. G. Simmonds (1996) Int. J. Peptide Protein Res., 47, 36.
[6] T. Johnson, et al. (1995) Lett. Pept. Sci., 369.
[7] M. Quibell, et al. (1995) J. Am. Chem. Soc., 117, 11656.
[8] M. Quibell, et al. (1996) J. Chem. Soc., Perkin Trans. 1, 1227.
[9] M. Quibell, et al. (1994) Tetrahedron Lett., 35, 2237.
[10] M. Quibell, et al. (1994) J. Org. Chem., 59, 1745.
[11] M. Quibell, et al. (1995) J. Chem. Soc., Perkin Trans. 1, 2019.
[12] M. Quibell, et al. (1994) J. Chem. Soc., Chem. Commun., 2343.
[13 ] L. C. Packman (1995) Tetrahedron Lett., 36, 7523.
[14] J. Offer, et al. (1996) J. Chem. Soc., Perkin Trans. 1, 175.
[15] W. R. Sampson, et al. (1999) J. Peptide Sci., 5, 403.
Analysis Note
Color (visual): white to off white
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Enantiomeric purity: ≥ 99.5 % (a/a)
Purity (TLC(011A)): ≥ 95 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 96.0 % (a/a)
Solubility (1 mmole in 2 ml CH₂Cl₂): clearly soluble
Assay (acidimetric): ≥ 90.0 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Other Notes
Zastępuje: 04-12-1129
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c