Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C26H27N3O6 · xC6H13N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
477.51
UNSPSC Code:
12352209
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócproduct line
Novabiochem®
assay
≥97% (TLC), ≥97.0% (HPLC)
form
powder
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
manufacturer/tradename
Novabiochem®
application(s)
peptide synthesis
functional group
Boc, Fmoc
storage temp.
−20°C (−15°C to −25°C)
InChI
1S/C26H27N3O6.C6H13N/c1-26(2,3)35-25(33)29-13-16(27-15-29)12-22(23(30)31)28-24(32)34-14-21-19-10-6-4-8-17(19)18-9-5-7-11-20(18)21;7-6-4-2-1-3-5-6/h4-11,13,15,21-22H,12,14H2,1-3H3,(H,28,32)(H,30,31);6H,1-5,7H2/t22-;/m0./s1
InChI key
UDEXYAHZNOKVIG-FTBISJDPSA-N
General description
Grupa N-im-Boc jest niestabilna na przedłużone traktowanie piperydyną [1]; użyteczność tej pochodnej jest zatem ograniczona do przygotowania krótkich sekwencji za pomocą Fmoc SPPS. Pochodna ta jest dostarczana jako sól CHA.
Powiązane protokoły i artykuły techniczne
Protokoły rozszczepiania i deprotekcji dla Fmoc SPPS
Referencje literaturowe
[1] P. Sieber, et al. (1987) Tetrahedron Lett., 28, 6031.
Powiązane protokoły i artykuły techniczne
Protokoły rozszczepiania i deprotekcji dla Fmoc SPPS
Referencje literaturowe
[1] P. Sieber, et al. (1987) Tetrahedron Lett., 28, 6031.
Analysis Note
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Enantiomeric purity: ≥ 99.5 % (a/a)
Purity (TLC(011A)): ≥ 97 %
Purity (TLC(157B)): ≥ 97 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Water (K. F.): ≤ 1.00 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Enantiomeric purity: ≥ 99.5 % (a/a)
Purity (TLC(011A)): ≥ 97 %
Purity (TLC(157B)): ≥ 97 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Water (K. F.): ≤ 1.00 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Other Notes
Zastępuje: 04-12-1110
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 8520520005 | 04027269087357 |
| 8520520025 | 04027269087364 |