Merck
8.51218
MPEG-20kDA pNPC
Novabiochem®
Synonim(y):
MPEG-20kDA pNPC, ω-Methoxy-α-propionic acid polyethylene glycol 20 kDa p-nitrophenyl ester
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3O(C2H4O)nC3H5O
UNSPSC Code:
51171641
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
form
powder
manufacturer/tradename
Novabiochem®
storage temp.
15-25°C
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
851218000104027269682231