Merck
8.51083
Boc-NH-(PEG)₂₇-COOH (88 atomów)
Novabiochem®
Synonim(y):
Boc-NH-(PEG)₂₇-COOH (88 atoms)
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C64H127NO32
Masa cząsteczkowa:
1422.68
NACRES:
NA.22
UNSPSC Code:
12352106
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
product line
Novabiochem®
assay
≥95.0% (HPLC), ≥98% (TLC)
form
powder
reaction suitability
reaction type: Pegylations
manufacturer/tradename
Novabiochem®
application(s)
peptide synthesis
storage temp.
2-8°C
General description
Ten blok budulcowy jest przygotowywany z wysoce oczyszczonego PEG, aby zapewnić jednorodne produkty wolne od zanieczyszczających oligomerów PEG.
Analysis Note
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (LC-MS): 1420.8 - 1422.8
Purity (TLC(157B)): ≥ 98 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Other Notes
Zastępuje: 01-63-0151
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
851083000104027269084073