Kluczowe dokumenty
8.51021
Sigma-Aldrich
N₃-(PEG)₇-COOH (33 atoms)
Novabiochem®
Synonim(y):
N₃-(PEG)₇-COOH (33 atoms), O-(2-Azidoethyl)-O′-(N-diglycolyl-2-aminoethyl)-heptaethyleneglycol
Wybierz wielkość
1 G
2310,00 zł
8510210100
145 520,00 zł
250 G
369 920,00 zł
8510211000
1 218 340,00 zł
2310,00 zł
Cena katalogowa3300,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
2310,00 zł
8510210100
145 520,00 zł
250 G
369 920,00 zł
8510211000
1 218 340,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H42N4O12
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
554.59
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.22
2310,00 zł
Cena katalogowa3300,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
linia produktu
Novabiochem®
Próba
≥97.0% (HPLC)
Formularz
oil
przydatność reakcji
reaction type: click chemistry
producent / nazwa handlowa
Novabiochem®
Zastosowanie
peptide synthesis
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[N+](=[N-])=NCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCNC(=O)COCC(=O)O
InChI
1S/C22H42N4O12/c23-26-25-2-4-31-6-8-33-10-12-35-14-16-37-18-17-36-15-13-34-11-9-32-7-5-30-3-1-24-21(27)19-38-20-22(28)29/h1-20H2,(H,24,27)(H,28,29)
Klucz InChI
WWDNBBVPYDZICO-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
This building block is prepared from highly purified PEG to ensure homogeneous products free from contaminating PEG oligomers. In this derivative the azido group acts as an orthogonally masked amine; it is stable to both TFA and piperidine but is easily converted to an amine by treatment with phosphines or thiols. For a similar spacer, see reference [1]. This material is now only available as an oil.
Associated Protocols and Technical Articles
Guide to Selection of Orthogonally-Protected Building Blocks for Fmoc SPPS
Literature references
[1] J. Mack, et al. (1999) J. Peptide Sci., 6, 135.
Powiązanie
Replaces: 01-63-0103
Komentarz do analizy
Color (visual): slight yellow to yellow
Appearance of substance (visual): oil
Assay (HPLC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Informacje prawne
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3