Kluczowe dokumenty
8.51005
Sigma-Aldrich
DSC
≥99.0% (HPLC), for peptide synthesis, Novabiochem®
Synonim(y):
DSC, N,N′-Disuccinimidyl carbonate, Di-(N-Succinimidyl)carbonate
Wybierz wielkość
25 G
1190,00 zł
100 G
3570,00 zł
1190,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 G
1190,00 zł
100 G
3570,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H8N2O7
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
256.17
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352108
Numer indeksu EC:
277-730-3
NACRES:
NA.22
1190,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Nazwa produktu
DSC, N,N′-Disuccinimidyl carbonate Novabiochem®
Poziom jakości
linia produktu
Novabiochem®
Próba
≥99.0% (HPLC)
Formularz
powder
przydatność reakcji
reaction type: Coupling Reactions
producent / nazwa handlowa
Novabiochem®
mp
188-191 °C
Zastosowanie
peptide synthesis
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
N2(C(=O)CCC2=O)OC(=O)ON1C(=O)CCC1=O
InChI
1S/C9H8N2O7/c12-5-1-2-6(13)10(5)17-9(16)18-11-7(14)3-4-8(11)15/h1-4H2
Klucz InChI
PFYXSUNOLOJMDX-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Wygodny odczynnik do syntezy estrów N-sukcynoimidylowych aminokwasów chronionych N [1,2,3,4].
Powiązane protokoły i artykuły techniczne
Przewodnik wyboru odczynników sprzęgających
Referencje literaturowe
[1] H. Ogura, et al. (1979) Tetrahedron Lett., 20, 4745.
[2] H. Ogura, et al. (1981) Tetrahedron Lett., 22, 4817.
[3] K. Takeda, et al. (1982) Synth. Commun ., 12, 213.
[4] K. Takeda, et al. (1983) Tetrahedron Lett., 24, 4569.
Zastosowanie
  • Wykorzystanie w syntezie peptydów w fazie stałej: Omawia rolę węglanu N,N′-disukcynoimidylu w syntezie peptydów w fazie stałej, zapewniając wgląd w jego skuteczność we wzmacnianiu reakcji sprzęgania (Meschaninova et al., 2019).
  • Funkcjonalizacja powierzchni materiałów polimerowych: W artykule zbadano zastosowanie węglanu N,N′-dibursztynoimidylu w funkcjonalizacji powierzchni polimerów w celu poprawy ich biokompatybilności i interakcji z cząsteczkami biologicznymi (Yakufu et al., 2020).
  • Rozwój technologii chromatografii powinowactwa: Szczegółowe informacje na temat wykorzystania węglanu N,N′-dibursztynoimidylu w opracowywaniu nowych metod chromatografii powinowactwa do oczyszczania białek (Hinamoto et al., 2023).
  • Poprawa właściwości polimerów: Bada, w jaki sposób węglan N,N′-disukcynoimidylu może być stosowany do modyfikacji powierzchni polimerów w celu poprawy ich właściwości, takich jak zwiększona hydrofilowość i reaktywność (Swar et al., 2020).
Powiązanie
Zastępuje: 01-62-0006
Komentarz do analizy
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Assay (HPLC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Water (K. F.): ≤ 0.50 %
Identity (IR): passes test
Informacje prawne
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Exclamation markHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3