Kluczowe dokumenty
8.43410
Sigma-Aldrich
Fosfonoformian trietylu
≥97%
Synonim(y):
Triethyl phosphonoformate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H15O5P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
210.16
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352108
Numer indeksu EC:
216-016-8
Próba
≥97%
temp. przechowywania
2-30°C
InChI
1S/C7H15O5P/c1-4-10-7(8)13(9,11-5-2)12-6-3/h4-6H2,1-3H3
Klucz InChI
NOJFJZZMRDSOLM-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
do syntezy
Komentarz do analizy
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.121 - 1.125
Identity (IR): passes test
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3