, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H19NO3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
221.32
UNSPSC Code:
12352106
EC Index Number:
214-492-1
NACRES:
NA.22
MDL number:
Form:
powder
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
form
powder
pH
4-7 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
302-303 °C
solubility
110 g/L
bulk density
400 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[S](=O)(=O)([O-])CCC[N+H2]C1CCCCC1
InChI
1S/C9H19NO3S/c11-14(12,13)8-4-7-10-9-5-2-1-3-6-9/h9-10H,1-8H2,(H,11,12,13)
InChI key
PJWWRFATQTVXHA-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (acidimetric; calculated on dried substance): ≥ 99.0 %
Loss on Drying (105°C): ≤ 1.5 %
Identity (NMR): passes test
Loss on Drying (105°C): ≤ 1.5 %
Identity (NMR): passes test
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| solubility 110 g/L | solubility water: 20 mg/mL | solubility water: 15 % (w/w), clear, colorless | solubility H2O: 0.5 M at 20 °C, clear, colorless |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 400 |
| mp 302-303 °C | mp - | mp >300 °C (lit.) | mp >300 °C (lit.) |
| form powder | form solid | form powder | form powder |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. - | storage temp. room temp |
| bulk density 400 kg/m3 | bulk density - | bulk density - | bulk density - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?