Przejdź do
C6070
CAPS
BioXtra, ≥99%
Synonim(y):
3-(Cyclohexylamino)-1-propanesulfonic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
260,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
935,00 zł
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1910,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
5710,00 zł
4282,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H11NH(CH2)3SO3H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
221.32
UNSPSC Code:
12161700
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
214-492-1
Beilstein/REAXYS Number:
2835588
MDL number:
260,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
product line
BioXtra
Quality Segment
assay
≥99%
form
powder
impurities
≤0.005% Phosphorus (P), ≤0.1% Insoluble matter
ign. residue
≤0.1%
pH
3.0-7.0 (20 °C, 0.5 M in H2O)
pKa (25 °C)
10.4
pKa 
10.4
mp
>300 °C (lit.)
solubility
H2O: 0.5 M at 20 °C, clear, colorless
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.05%, sulfate (SO42-): ≤0.05%
cation traces
Al: ≤0.0005%, Ca: ≤0.0005%, Cu: ≤0.0005%, Fe: ≤0.0005%, K: ≤0.005%, Mg: ≤0.0005%, NH4+: ≤0.05%, Na: ≤0.005%, Pb: ≤0.001%, Zn: ≤0.0005%
absorption
≤0.2 at 260 in H2O at 0.5 M, ≤0.2 at 280 in H2O at 0.5 M
storage temp.
room temp
SMILES string
OS(=O)(=O)CCCNC1CCCCC1
InChI
1S/C9H19NO3S/c11-14(12,13)8-4-7-10-9-5-2-1-3-6-9/h9-10H,1-8H2,(H,11,12,13)
InChI key
PJWWRFATQTVXHA-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Lignin degradation by a novel thermophilic and alkaline yellow laccase from Chitinophaga sp.: This study highlights the application of CAPS buffer in stabilizing enzymes under extreme conditions for industrial lignin degradation. The use of CAPS enhances the stability and activity of laccase, pivotal for bio-refining processes (Buzzo et al., 2024).
  • Improved Refolding of a Human IgG1 Fc (CH2-CH3) Scaffold from Its Inclusion Body in E. coli by Alkaline Solubilization.: Research demonstrates CAPS buffer′s critical role in the solubilization and refolding of recombinant proteins. This advancement is significant for therapeutic protein production, ensuring higher yield and functionality (Ishikawa et al., 2022).
  • An optimized SDS-PAGE protocol with a new blotting system for the initial testing procedure of ESAs in doping control.: This paper utilizes CAPS buffer in the development of a new SDS-PAGE blotting system for doping tests, offering more reliable and faster detection of erythropoiesis-stimulating agents in sports (Martin et al., 2022).
  • Insight into organophosphate chemical warfare agent simulant hydrolysis in metal-organic frameworks.: The study uses CAPS buffer to investigate the hydrolysis reactions of chemical warfare agents in metal-organic frameworks. This research is crucial for developing materials that can neutralize hazardous agents safely and efficiently (Ploskonka and DeCoste, 2019).
  • Complexometric and argentometric titrations using thread-based analytical devices.: CAPS buffer is applied in novel thread-based analytical devices for environmental monitoring. These devices, utilizing complexometric and argentometric titrations, offer a portable, cost-effective solution for on-site water quality analysis (Jarujamrus et al., 2018).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
C2632239782C4945
CAPS BioXtra, ≥99%
Sigma-Aldrich
C6070
CAPS
CAPS ≥99%
Sigma-Aldrich
C2632
CAPS
CAPS ULTROL® Grade, ≥99% (HPLC), zwitterionic buffer useful in pH range 7.9-11.1
Millipore
239782
CAPS
assay
≥99%
assay
≥99%
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥98%
Quality Level
400
Quality Level
400
Quality Level
200
Quality Level
200
product line
BioXtra
product line
-
product line
-
product line
BioXtra
form
powder
form
crystalline powder
form
solid
form
powder
solubility
H2O: 0.5 M at 20 °C, clear, colorless
solubility
H2O: soluble 15g + 85 mL, clear, colorless
solubility
water: 20 mg/mL
solubility
H2O: 0.5 M, clear, colorless
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
15-25°C
storage temp.
room temp
Still not finding the right product?
Explore all of our products under CAPS
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)