Przejdź do
RDD015
CAPS
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri, ≥99%
Synonim(y):
3-(Cyclohexylamino)-1-propanesulfonic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1650,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3030,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H11NH(CH2)3SO3H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
221.32
UNSPSC Code:
12161700
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
214-492-1
Beilstein/REAXYS Number:
2835588
MDL number:
1650,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
anhydrous
Quality Segment
product line
Redi-Dri
assay
≥99%
form
powder
quality
free-flowing
impurities
≤1% water (Karl Fischer)
pH
3.0-7.0
pKa 
10.4
mp
>300 °C (lit.)
solubility
water: 15 % (w/w), clear, colorless
absorption
≤0.05 at 290 nm at 15 % (w/w)
SMILES string
OS(=O)(=O)CCCNC1CCCCC1
InChI
1S/C9H19NO3S/c11-14(12,13)8-4-7-10-9-5-2-1-3-6-9/h9-10H,1-8H2,(H,11,12,13)
InChI key
PJWWRFATQTVXHA-UHFFFAOYSA-N
Legal Information
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
2397828.43280RDD010
CAPS ULTROL® Grade, ≥99% (HPLC), zwitterionic buffer useful in pH range 7.9-11.1
Millipore
239782
CAPS
grade
anhydrous
grade
-
grade
-
grade
anhydrous
assay
≥99%
assay
≥99% (HPLC)
assay
-
assay
≥99.0%
product line
Redi-Dri
product line
-
product line
-
product line
Redi-Dri
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
form
powder
form
solid
form
powder
form
powder
solubility
water: 15 % (w/w), clear, colorless
solubility
water: 20 mg/mL
solubility
110 g/L
solubility
water: 5 % (w/w), clear, colorless
Still not finding the right product?
Explore all of our products under CAPS
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)