Kluczowe dokumenty
8.42593
Sigma-Aldrich
Chlorek 2-nitrobenzenosulfonylu
for synthesis
Synonim(y):
2-Nitrobenzenesulfonyl chloride
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H4ClNO4S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
221.62
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Numer indeksu EC:
216-907-1
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Formularz
solid
mp
65-67 °C
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
[S](=O)(=O)(Cl)c1c(cccc1)[N+](=O)[O-]
InChI
1S/C6H4ClNO4S/c7-13(11,12)6-4-2-1-3-5(6)8(9)10/h1-4H
Klucz InChI
WPHUUIODWRNJLO-UHFFFAOYSA-N
Komentarz do analizy
Assay (morpholine method): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 65 °C
Melting range (upper value): ≤ 68 °C
Identity (IR): passes test
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
4.1A - Other explosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3