Przejdź do
8.41595
p-Anisoin
for synthesis
Synonim(y):
p-Anisoin, 4,4′-Dimethoxybenzoin
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
161,00 zł
120,75 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H16O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
272.30
UNSPSC Code:
12352115
EC Index Number:
204-330-8
NACRES:
NA.22
MDL number:
120,75 zł
Cena katalogowa161,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥96.0% (HPLC)
form
powder
mp
111-112 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O(C)c1ccc(cc1)C(O)C(=O)c2ccc(cc2)OC
InChI
1S/C16H16O4/c1-19-13-7-3-11(4-8-13)15(17)16(18)12-5-9-14(20-2)10-6-12/h3-10,15,17H,1-2H3
InChI key
LRRQSCPPOIUNGX-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (HPLC, area%): ≥ 96.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 107 °C
Melting range (upper value): ≤ 111 °C
Identity (IR): passes test
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
693014BCR297159611
description
for synthesis
description
technical grade
description
BCR®, certified reference material
description
98%
assay
≥96.0% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
98%
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
form
powder
form
powder
form
-
form
solid
mp
111-112 °C
mp
-
mp
-
mp
132-134 °C (lit.)
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)