Merck
8.41480
4-chloroacetanilid
for synthesis
Synonim(y):
4-Chloroacetanilide, N-(4-chlorophenyl)-acetamide
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H8ClNO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
169.61
UNSPSC Code:
12352111
EC Index Number:
208-707-8
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥98.0% (HPLC)
Form:
powder
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98.0% (HPLC)
form
powder
bp
333 °C/1013 hPa
mp
179-180 °C
solubility
0.95 g/L (experimental)
density
1.385 g/cm3 at 22 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
Clc1ccc(cc1)NC(=O)C
InChI
1S/C8H8ClNO/c1-6(11)10-8-4-2-7(9)3-5-8/h2-5H,1H3,(H,10,11)
InChI key
GGUOCFNAWIODMF-UHFFFAOYSA-N
Application
<ul>
<li><strong>Walidacja metody wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC):</strong> 4 Chloroacetanilid jest stosowany jako wzorzec wewnętrzny dla diazotanu izosorbidu w oznaczeniach tabletek lub kapsułek o przedłużonym uwalnianiu zawierających nitroglicerynę, diazotan izosorbidu lub tetraazotan pentaerytrytolu metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej (Gelber i Papas, 1983).</li>
</ul>
Analysis Note
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 177 °C
Melting range (upper value): ≤ 180 °C
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-chloroacetanilid
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
841480025004022536999272
841480005004022536640365