Przejdź do
8.41355
Izoftalonitryl
for synthesis
Synonim(y):
Benzeno-1,3-dikarbonitryl, 1,3-dicyjanobenzen
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
247,00 zł
185,25 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
772,00 zł
579,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H4N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
128.13
UNSPSC Code:
12352117
EC Index Number:
210-933-7
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥98.0% (GC)
Form:
powder
185,25 zł
Cena katalogowa247,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
0.014 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC)
form
powder
potency
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat), >2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
bp
288 °C/1013 hPa
mp
162-163 °C
density
1.3 g/cm3 at 20 °C
bulk density
500 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
N#Cc1cc(ccc1)C#N
InChI
1S/C8H4N2/c9-5-7-2-1-3-8(4-7)6-10/h1-4H
InChI key
LAQPNDIUHRHNCV-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 159 °C
Melting range (upper value): ≤ 162 °C
Identity (IR): passes test
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
I1920995755489786
assay
≥98.0% (GC)
assay
99%
assay
≥90% (GC)
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
density
1.3 g/cm3 at 20 °C
density
-
density
1.202 g/mL at 20 °C (lit.)
density
-
bp
288 °C/1013 hPa
bp
-
bp
88-90 °C/0.02 mmHg (lit.)
bp
-
form
powder
form
-
form
liquid
form
solid
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1