Kluczowe dokumenty
8.41262
Sigma-Aldrich
Sól sodowa kwasu 3,5-dichloro-2-hydroksybenzenosulfonowego
for synthesis
Synonim(y):
3,5-Dichloro-2-hydroxybenzenesulfonic acid sodium salt
Wybierz wielkość
5 G
409,00 zł
25 G
862,00 zł
409,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
409,00 zł
25 G
862,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H3Cl2NaO4S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
265.05
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352107
Numer indeksu EC:
259-416-8
NACRES:
NA.22
409,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Formularz
powder
pH
7 (20 °C, 53 g/L in H2O)
mp
>300 °C
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
[Na+].[S](=O)(=O)(O)c1c(c(cc(c1)Cl)Cl)O
InChI
1S/C6H4Cl2O4S.Na/c7-3-1-4(8)6(9)5(2-3)13(10,11)12;/h1-2,9H,(H,10,11,12);/q;+1
Klucz InChI
NMWCVZCSJHJYFW-UHFFFAOYSA-N
Komentarz do analizy
Assay (ex Na): ≥ 98.0 %
Identity (IR): passes test
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3