Kluczowe dokumenty
8.41183
Sigma-Aldrich
2,3-diaminopirydyna
for synthesis
Synonim(y):
2,3-Diaminopyridine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H7N3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
109.13
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
Numer indeksu EC:
207-200-9
Poziom jakości
Próba
≥98.0% (GC)
Formularz
granular
mp
108-113 °C
temp. przechowywania
2-30°C
InChI
1S/C5H7N3/c6-4-2-1-3-8-5(4)7/h1-3H,6H2,(H2,7,8)
Klucz InChI
ZZYXNRREDYWPLN-UHFFFAOYSA-N
Komentarz do analizy
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3