Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
50 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 542,00 zł 406,50 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H7ClO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
154.59
UNSPSC Code:
12352115
EC Index Number:
218-397-6
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥98.0% (GC)
Form:
liquid
406,50 zł
Cena katalogowa542,00 złZaoszczędź 25%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98.0% (GC)
form
liquid
potency
1820 mg/kg LD50, oral (Rat)
transition temp
flash point 88 °C
density
1.189 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
Clc1c(cccc1)C(=O)C
InChI
1S/C8H7ClO/c1-6(10)7-4-2-3-5-8(7)9/h2-5H,1H3
InChI key
ZDOYHCIRUPHUHN-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.188 - 1.192
Identity (IR): passes test
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.188 - 1.192
Identity (IR): passes test
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description for synthesis | description 97% | description 98% | description 97% |
| assay ≥98.0% (GC) | assay 97% | assay 98% | assay 97% |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. 2-30°C |
| density 1.189 g/cm3 at 20 °C | density - | density - | density - |
| form liquid | form - | form solid | form solid |
| potency 1820 mg/kg LD50, oral (Rat) | potency - | potency - | potency - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2′-chloroacetofenon
wgk
WGK 3
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
flash_point_f
190.4 °F
flash_point_c
88 °C
hcodes
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?