Przejdź do
8.41018
Salicylan etylu
for synthesis
Synonim(y):
Ethyl salicylate, Salicylic acid ethyl ester, Ethyl-2-hydroxybenzoate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H10O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
166.17
EC Index Number:
204-265-5
UNSPSC Code:
12352108
MDL number:
Assay:
≥98.0% (GC)
Form:
liquid
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
0.1 hPa ( 20 °C)
Quality Level
assay
≥98.0% (GC)
form
liquid
potency
1320 mg/kg LD50, oral (Rat), >5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.1 % (v/v)
bp
232 °C/1013 hPa
mp
1.3 °C
transition temp
flash point 100 °C
solubility
0.25 g/L
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.128 - 1.132
Identity (IR): passes test
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
212.0 °F
flash_point_c
100 °C
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
841018100004027269026257
841018025004022536626055