Merck
8.40099
Izocyjanian n-butylu
for synthesis
Synonim(y):
Ester butylowy kwasu izocyjanowego
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.22
UNSPSC Code:
41116105
Assay:
≥98.0% (GC)
Form:
liquid
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
23 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
425 °C
potency
360 mg/kg LD50, oral (rat)
expl. lim.
1.3-10 % (v/v)
bp
116 °C/1013 hPa
mp
-75 °C
transition temp
flash point 19 °C
density
0.89 g/cm3 at 20 °C
General description
do syntezy
Application
Izocyjanian n-butylu do syntezy. CAS 111-36-4, masa molowa 99,13 g/mol.
Preparation Note
Przechowywać w temperaturze poniżej +30°C.
Analysis Note
Oznaczenie (GC, powierzchnia%):≥ 98,0 % (a/a)
Gęstość (d 20 °C/ 4 °C):0,887 - 0,890
Wygląd substancji (wizualny):klarowna do lekko mętnej
Tożsamość (IR):przechodzi test
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
51.8 °F - closed cup
flash_point_c
11 °C - closed cup
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
840099025004027269078096
840099002504022536580630