Merck
8.24566
Platinum(II) chloride
73% Pt, for synthesis
Synonim(y):
Platinum(II) chloride (73% Pt), Platinum dichloride
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Cl2Pt
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
265.98
UNSPSC Code:
12352302
EC Index Number:
233-034-1
NACRES:
NA.22
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Chlorek platyny(II) (73% Pt), for synthesis
Quality Segment
form
powder
potency
3423 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
5-6 ( in H2O, suspension)
mp
581 °C (decomposes)
density
6.1 g/cm3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Pt](Cl)Cl
InChI
1S/2ClH.Pt/h2*1H;/q;;+2/p-2
InChI key
CLSUSRZJUQMOHH-UHFFFAOYSA-L
Analysis Note
Assay (of Pt): ≥ 70.0 %
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Chlorek platyny(II) (73% Pt)
pictograms
CorrosionHealth hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Klasa składowania
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
824566050004022536494180