Kluczowe dokumenty
8.22010
Sigma-Aldrich
1-Decen
for synthesis
Synonim(y):
1-Decen, 1-Decylene
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)7CH=CH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
140.27
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352002
Numer indeksu EC:
212-819-2
ciśnienie pary
1.4 hPa ( 20 °C)
Poziom jakości
temp. samozapłonu
210 °C
siła działania
>10000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>10000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
granice wybuchowości
0.7-5.9 % (v/v)
współczynnik refrakcji
n20/589 1.4214
kinematic viscosity
1.1 cSt(20 °C)
tw
170.5 °C/1013 hPa
mp
-66 °C
temp. przejścia
flash point 49 °C
gęstość
0.74 g/cm3 at 20 °C
InChI
1S/C10H20/c1-3-5-7-9-10-8-6-4-2/h3H,1,4-10H2,2H3
Klucz InChI
AFFLGGQVNFXPEV-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
111.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
44.0 °C - closed cup