Przejdź do
8.20675
N-(hydroksymetylo)akrylamid
(48% aqueous solution) (stabilised with hydroquinone monomethyl ether) for synthesis
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1690,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.22
UNSPSC Code:
12352111
Form:
liquid
1690,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
31 hPa ( 25 °C)
Quality Segment
form
liquid
pH
6.0-7.0 (20 °C in H2O)
bp
100 °C/1013 hPa
mp
-10 °C
transition temp
flash point >93 °C
density
1.08 g/cm3 at 20 °C
Analysis Note
Assay (ex N): 46.0 - 50.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.080 - 1.084
Identity (IR): passes test
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1460724365348.14422
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
mp
-10 °C
mp
>300 °C (lit.)
mp
-
mp
140-146 °C
bp
100 °C/1013 hPa
bp
-
bp
108 °C (lit.)
bp
-
density
1.08 g/cm3 at 20 °C
density
-
density
0.97 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
form
liquid
form
powder
form
viscous liquid
form
powder
vapor pressure
31 hPa ( 25 °C)
vapor pressure
-
vapor pressure
-
vapor pressure
-
signalword
Danger
target_organs
Peripheral nervous system
wgk
WGK 3
pictograms
Health hazardExclamation mark
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Muta. 1B - PBT - Repr. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 - STOT RE 2 Oral - vPvB
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
924-42-5 + 79-06-1
CAS No.
50-00-0 + 924-42-5 + 79-06-1
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)