Kluczowe dokumenty
8.20584
Sigma-Aldrich
fumaran dwusodowy
for synthesis
Synonim(y):
di-Sodium fumarate, Fumaric acid disodium salt
Wybierz wielkość
100 G
140,00 zł
500 G
336,00 zł
1 KG
577,00 zł
25 KG
5710,00 zł
140,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 G
140,00 zł
500 G
336,00 zł
1 KG
577,00 zł
25 KG
5710,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
NaOOCCH=CHCOONa
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
160.04
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352107
Numer indeksu EC:
241-087-7
NACRES:
NA.22
140,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poziom jakości
pH
7-8 (50 g/L in H2O)
rozpuszczalność
228 g/L
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
[Na+].[Na+].[O-]C(=O)\C=C/C(=O)[O-]
InChI
1S/C4H4O4.2Na/c5-3(6)1-2-4(7)8;;/h1-2H,(H,5,6)(H,7,8);;/q;2*+1/p-2/b2-1-;;
Klucz InChI
MSJMDZAOKORVFC-UAIGNFCESA-L
Komentarz do analizy
Assay (HClO₄): ≥ 99.0 %
Identity (IR): passes test
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2