Przejdź do
8.20561
2-Phenylacetohydrazide
for synthesis
Synonim(y):
2-Phenylacetohydrazide, Acetic acid 2-phenylhydrazide, 1-Acetyl-2-phenylhydrazine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
50 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
496,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H10N2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
150.18
UNSPSC Code:
12352127
EC Index Number:
204-055-3
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥98.0% (HPLC)
Form:
powder
496,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98.0% (HPLC)
form
powder
mp
131 °C
storage temp.
15-25°C
SMILES string
N(NC(=O)C)c1ccccc1
InChI
1S/C8H10N2O/c1-7(11)9-10-8-5-3-2-4-6-8/h2-6,10H,1H3,(H,9,11)
InChI key
UICBCXONCUFSOI-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 127 °C
Melting range (upper value): ≤ 130 °C
Identity (IR): passes test
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
8.072501.072538.22252
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
-
assay
≥99.0% (silver nitrate titration)
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
liquid
form
solid
form
liquid
storage temp.
15-25°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
mp
131 °C
mp
19.6 °C
mp
245 °C (decomposition)
mp
-112 °C
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Klasa składowania
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3