Przejdź do
8.20538
1,3-difenylo-1,3-propanodion
for synthesis
Synonim(y):
1,3-Diphenyl-1,3-propanedione, Dibenzoylmethane
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H12O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
224.25
EC Index Number:
204-398-9
UNSPSC Code:
12352115
MDL number:
Assay:
≥98.0% (GC)
Form:
powder
Quality Level
assay
≥98.0% (GC)
form
powder
bp
219-221 °C/24 hPa
mp
74-77 °C
density
0.800 g/cm3
storage temp.
2-30°C
InChI
1S/C15H12O2/c16-14(12-7-3-1-4-8-12)11-15(17)13-9-5-2-6-10-13/h1-10H,11H2
InChI key
NZZIMKJIVMHWJC-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 75 °C
Melting range (upper value): ≤ 78 °C
Identity (IR): passes test
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
820538002504022536460994
820538001004027269277536