Merck
8.20399
2-chloro-N,N-dietyloacetamid
for synthesis
Synonim(y):
2-Chloro-N,N-diethylacetamide, Chloroacetic acid diethylamide
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
ClCH2CON(C2H5)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
149.62
EC Index Number:
219-019-2
UNSPSC Code:
12352111
MDL number:
Form:
liquid
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
form
liquid
potency
500 mg/kg LD50, oral (Rat), 980 mg/kg LD50, skin (Rat)
bp
114-116 °C/23 hPa
transition temp
flash point 113 °C
density
1.09 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
InChI
1S/C6H12ClNO/c1-3-8(4-2)6(9)5-7/h3-5H2,1-2H3
InChI key
CQQUWTMMFMJEFE-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-chloro-N,N-dietyloacetamid
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
820399002504022536458298