Kluczowe dokumenty
8.20230
Sigma-Aldrich
3-butyno-2-ol
(55% solution in water) for synthesis
Synonim(y):
1-Butyn-3-ol
Wybierz wielkość
100 ML
160,00 zł
500 ML
519,00 zł
160,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 ML
160,00 zł
500 ML
519,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352104
NACRES:
NA.22
160,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
ciśnienie pary
30 hPa ( 20 °C)
Poziom jakości
temp. samozapłonu
340 °C
siła działania
57 mg/kg LD50, oral (Rat)
50-200 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
granice wybuchowości
5-46 % (v/v)
pH
4-6 ( in H2O, ready-to-use solution)
bp
95-96 °C/1013 hPa
mp
-12 °C
temp. przejścia
flash point 44 °C
gęstość
0.95 g/cm3 at 20 °C
temp. przechowywania
2-30°C
Komentarz do analizy
Assay (iodometric): 50.0 - 55.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.950 - 0.955
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
111.2 °F
Temperatura zapłonu (°C)
44 °C