Przejdź do
8.20103
Chlorek p-anizydyniowy
for synthesis
Synonim(y):
p-Anisidinium chloride, p-Anisidinium chloride, 4-Methoxyanilinium chloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
50 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1840,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
4-(CH3O)C6H4NH3Cl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
159.61
MDL number:
UNSPSC Code:
12352107
EC Index Number:
243-657-0
NACRES:
NA.22
Form:
solid
1840,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
form
solid
mp
217-220 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Cl-].[N+H3]c1ccc(cc1)OC
InChI
1S/C7H9NO.ClH/c1-9-7-4-2-6(8)3-5-7;/h2-5H,8H2,1H3;1H
InChI key
VQYJLACQFYZHCO-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (argentometric): ≥ 99.0 %
Melting range (lower value): ≥ 217 °C
Melting range (upper value): ≤ 220 °C
Identity (IR): passes test
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
8.18150111902299693
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
mp
217-220 °C
mp
246 °C
mp
11-14 °C (lit.)
mp
-
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
-
form
solid
form
powder
form
-
form
liquid
pictograms
Exclamation markHealth hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c