Key Documents
8.18303
Sigma-Aldrich
o-Phenylenedioxydiacetic acid
for synthesis
Synonim(y):
o-Phenylenedioxydiacetic acid, 2.2′-(1.2-Phenylenebisoxy)bisacetic acid
About This Item
Wzór liniowy:
2-(HOOCCH2O)-C6H4-OCH2COOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
226.18
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352106
Numer indeksu EC:
226-488-7
Próba
≥98.0% (HPLC)
Postać
powder
mp
176-179 °C
gęstość nasypowa
140 kg/m3
temp. przechowywania
2-30°C
InChI
1S/C10H10O6/c11-9(12)5-15-7-3-1-2-4-8(7)16-6-10(13)14/h1-4H,5-6H2,(H,11,12)(H,13,14)
Klucz InChI
PPZYHOQWRAUWAY-UHFFFAOYSA-N
Komentarz do analizy
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 176 °C
Melting range (upper value): ≤ 179 °C
Identity (IR): passes test
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3