Przejdź do
8.18063
Poli(metylo-wodorosiloksan)
greener alternative
Bardziej ekologiczna alternatywa
for synthesis
Synonim(y):
PMHS
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
250 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
339,00 zł
254,25 zł
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
663,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH4OSi)nC6H18OSi2
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352103
NACRES:
NA.22
MDL number:
Form:
liquid
254,25 zł
Cena katalogowa339,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
38 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
form
liquid
reaction suitability
reagent type: reductant
greener alternative product characteristics
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
pH
7 ( in H2O)
kinematic viscosity
17-25 cSt(25 °C)
transition temp
flash point 150 °C
density
1.00 g/cm3 at 20 °C
greener alternative category
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Si](C)(C)(C)C.[Si](O)(C)(C)C.[SiH](O)(C)C
InChI
1S/C4H12Si.C3H10OSi.C2H8OSi/c2*1-5(2,3)4;1-4(2)3/h1-4H3;4H,1-3H3;3-4H,1-2H3
InChI key
KZFYHEHDBPYRMU-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Rozwój powłok superhydrofobowych: W badaniach przeprowadzonych w 2019 r. wykorzystano poli(metylowodorosiloksan) do tworzenia powłok superhydrofobowych poprzez wzrost in situ nanowłókien silikonowych na geopolimerach aktywowanych alkaliami. Zastosowanie to ma kluczowe znaczenie dla opracowania powłok odpornych na wilgoć w budownictwie i obróbce powierzchni zewnętrznych w celu zwiększenia trwałości i odporności na czynniki środowiskowe (Liu et al., 2019).
Features and Benefits
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product is an environmentally benign reducing agent and has been enhanced for catalytic efficiency. Click here for more information.
Analysis Note
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.995 - 1.005
Hydrogen releasable in alkaline medium: ≥ 340 ml/g
Identity (IR): passes test
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
81330482382818401
description
for synthesis
description
viscosity 15-40 mPa.s (20 °C)
description
average Mn ~390
description
for synthesis
reaction suitability
reagent type: reductant
reaction suitability
-
reaction suitability
-
reaction suitability
reagent type: oxidant
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
density
1.00 g/cm3 at 20 °C
density
1.006 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.85 g/mL at 25 °C (lit.)
density
2.35 g/cm3 at 20 °C
form
liquid
form
liquid
form
-
form
powder
vapor pressure
38 hPa ( 20 °C)
vapor pressure
-
vapor pressure
-
vapor pressure
-
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
399.2 °F - closed cup
flash_point_c
204 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)