Kluczowe dokumenty
8.17002
SAFC
Polyethylene glycol
300, EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., NF
Produkcja farmaceutyczna
Synonim(y):
Poly(ethylene glycol), Polyglycol, Polyethylene oxide, Polyoxy ethylene, PEG 300, PEG
Wybierz wielkość
5 L
830,00 zł
25 L
Prześlij zapytanie
830,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 L
830,00 zł
25 L
Prześlij zapytanie
About This Item
Wzór liniowy:
H(OCH2CH2)nOH
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
13111021
Numer indeksu EC:
500-038-2
830,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
agency
NF
Ph. Eur.
Poziom jakości
ciśnienie pary
<0.1 hPa ( 20 °C)
linia produktu
EMPROVE® EXPERT
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
370 °C
masa cząsteczkowa
average Mn 300
pH
4-7 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
>220 °C/1013 hPa (decomposes)
mp
-15--10 °C
temp. przejścia
flash point 220 °C
gęstość
1.13 g/cm3 at 20 °C
Zastosowanie
liquid formulation
ophthalmics
pharmaceutical
semi-solid formulation
solubility enhancement
temp. przechowywania
no temp limit
ciąg SMILES
C(CO)O
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
Klucz InChI
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
When working on a pharmaceutical formulation, there are specific considerations to make and challenging hurdles to take before you can successfully launch your final drug product - formulation stability, release kinetics and bioavailability limitations just to name a few. With our application know-how and regulatory expertise, we support you in every step of development, scale-up, and production.
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Zastosowanie
Polyethylene glycol (PEG) is a multipurpose polymer which can be applied in solid, semi-solid and liquid formulations. Its broad functional spectrum includes e.g. improvement of API solubility, acting as a lubricant for tablet coating, function as a carrier, and many more. Our comprehensive portfolio of PEGs comprises diverse polymer sizes of different molecular weights to meet your specific application and needs.
Informacje prawne
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
281.5 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
138.6 °C - closed cup
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Medicine for children poses unique formulation challenges compared to adults. Consider developmental physiology and age specifics when designing pharmaceuticals. Quality issues can severely impact patient safety. Therefore, excipient quality, supplier selection, and supply chain security are crucial, particularly for pediatric formulations.
Powiązane treści
Developing formulations specifically for infants and children is increasingly important. To help you master these challenges effectively, we offer an extensive portfolio of well-established high-quality excipients and APIs for pediatric pharmaceutical formulations that are proven in practice.