Przejdź do
8.16020
(S)-(+)-Seryna
for synthesis
Synonim(y):
(S)-(+)-Serine, 3-Hydroxy-L-alanine, Ser
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
239,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
615,00 zł
461,25 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C3H7NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
105.09
UNSPSC Code:
12352209
EC Index Number:
200-274-3
NACRES:
NA.22
MDL number:
239,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
form
solid
pH
5-6 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
215-225 °C (decomposes)
solubility
360 g/L
bulk density
570 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[N+H3]C(CO)C(=O)[O-]
InChI
1S/C3H7NO3/c4-2(1-5)3(6)7/h2,5H,1,4H2,(H,6,7)
InChI key
MTCFGRXMJLQNBG-UHFFFAOYSA-N
General description
(S)-(+)-Seryna jest nieistotnym aminokwasem, który służy jako budulec w syntezie peptydów i jako prekursor różnych biomolekuł, w tym neuroprzekaźników i fosfolipidów.
Analysis Note
Assay (HClO₄): ≥ 99.0 %
Spec. rotation [α²0/D (c=10 in HCl 2 mol/l): +14.0 - +15.5 °
Identity (IR): passes test
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.077691.0764754763
L-Serine EMPROVE® EXPERT Ph Eur,USP
SAFC
1.07647
L-Serine
L-Serine certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Supelco
54763
L-Serine
form
solid
form
solid
form
crystalline powder
form
-
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
solubility
360 g/L
solubility
360 g/L
solubility
360 g/L
solubility
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
500
Quality Level
300
mp
215-225 °C (decomposes)
mp
215-225 °C (decomposes)
mp
215-225 °C (decomposes)
mp
222 °C (dec.) (lit.)
pH
5-6 (20 °C, 100 g/L in H2O)
pH
5-6 (20 °C, 100 g/L in H2O)
pH
5-6 (20 °C, 100 g/L in H2O)
pH
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c